Beskrivning
- Senaste generationens pump idealisk för förångningsapplikationer
- Kompakt, bärbar och lätt design
- Pumpar ett brett utbud av lösningsmedels- och syraångor
- Förbättrat slutvakuum - avdunsta högkokande lösningsmedel
- Utför mer arbete - upp till 30 % snabbare processtider
- Omkopplingsbar DN 16 KF fläns / DN 8 slangmunstycke för inlopp
- Snabb och enkel service - inga speciella verktyg krävs
- Överlägsen korrosionsbeständighet med PTFE och fluorpolymerdelar
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 5 mbar |
| Motortyp | Enfas AC Motor |
| Fraktvikt (metrisk) | 13 kg |
| Inkluderar | Nätkablar EU, UK, slangmunstycke 8 mm |
| Motorhastighet | 1500 rpm |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Material | Aluminium, PTFE, rostfritt stål |
| Bullernivå | 44 dB (A) |
| Pluggtyp | Schuko och UK Plug Leads |
| Vikt (metrisk) | 11.3 mm |
| Visa mer |