Läs mer
VACUUBRAND™ Chemistry Pumping Unit, PC 510 Välj
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16201772 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16201772
Brand: VACUUBRAND™ 20733150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pumpenhet PC 510 Välj med VACUU·SELECT Vacuum Controller förenklar arbetet med fördefinierade applikationer för reproducerbara resultat. Enheten använder kemikalieresistenta magnetventiler för processkontroll och kokpunktsdetektion för lösningsmedelsavdunstning.
  • Kraftfull vakuumpump med utmärkt kemikalie- och kondensatkompatibilitet
  • Utmärkt miljövänlighet tack vare effektiv återvinning av lösningsmedel
  • Trycket bibehålls när den första kokpunkten detekteras av styrenheten
  • Kör destillationer eller skapa unika applikationer med enkel dra-och-släpp-redigering
  • Glasinloppsseparator med en robust skyddande beläggning förhindrar partiklar och vätskedroppar från att komma in i pumpen, förhindrar skador och förlänger pumpens livslängd
  • Avgaskondensor möjliggör nästan fullständig återvinning av lösningsmedel när de används med en kylvattenledning eller recirkulerande kylare
  • Använd manuell börvärdeskontroll för enkla processer
  • Pekskärmen kan användas även när du bär skyddshandskar
  • Välj mellan 14 språk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 7 Mbar (utan gasballast), 12 Mbar (med gasballast)
Kontrollera VACUU·SELECT
Fraktvikt (metrisk) 22 kg
Inkluderar Färdig att använda pumpenhet (komplett monterad med manual)
Motorhastighet 1500 till 1800 min -1
Certifikat och efterlevnad CE-certifiering; II 3/-G IIC T3 x Intern atm. Endast
Mått (L x B x H) 418 x 243 x 457 mm
Material PTFE (delvis kolförstärkt), ETFE/ECTFE (delvis kolfiberförstärkt), FFKM
Modell PC 510 Välj
Bullernivå 45 dBA
Pluggtyp CEE
Wattal 0.18 kW
Vikt (metrisk) 17.5 kg
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 2 m3/h.
Frekvens 50-60 Hz
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP40
Antal pumphuvuden 2
Användningsområden Rotationsförångare/parallellförångare, vakuumkoncentratorer, torkkammare, geltork
Antal etapper 2
Maximalt tryck 1,1 bar
Spänning 230 V