Läs mer
VACUUBRAND™ Chemistry Pumping Unit, PC 520 Välj
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15926272 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15926272
Brand: VACUUBRAND™ 20733350
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För samtidig drift av två elektroniskt styrda vakuumapplikationer med en enda pump. Liknande modeller har en manuellt styrd port. VACUU-SELECT Vacuum Controller förenklar vanliga laboratorieuppgifter med ett grafiskt användargränssnitt.
  • VACUU·SELECT Vacuum Controller med grafiskt användargränssnitt förenklar laboratoriearbetet
  • Används ofta för medelstora vakuumapplikationer med vanliga lösningsmedel
  • Fördefinierade applikationer sparar tid och ger reproducerbara resultat
  • Skapa unika processsekvenser med en lättanvänd programredigerare
  • Kraftfull vakuumpump med utmärkt kemikalie- och kondensatkompatibilitet
  • Kemikaliebeständiga magnetventiler upprätthåller processkontroll
  • Trycket hålls på den nivå där den första kokpunkten detekteras av styrenheten
  • Glasinloppsseparator med en robust skyddande beläggning förhindrar partiklar och vätskedroppar från att komma in i pumpen, förhindrar skador och förlänger pumpens livslängd
  • Avgaskondensor möjliggör nästan fullständig återvinning av lösningsmedel när de används med en kylvattenledning eller recirkulerande kylare
  • Använd manuell börvärdeskontroll för enkla processer
  • Pekskärmen kan användas även när du bär skyddshandskar
  • Välj mellan 14 språk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 7 Mbar (utan gasballast), 12 Mbar (med gasballast)
Kontrollera VACUU·SELECT
Fraktvikt (metrisk) 21.8 kg
Inkluderar Färdig att använda pumpenhet (komplett monterad med manual)
Motorhastighet 1500 till 1800 min -1
Certifikat och efterlevnad CE-certifiering; II 3/-G IIC T3 x Intern atm. Endast
Mått (L x B x H) 435 x 243 x 457 mm
Material PTFE (delvis kolförstärkt), ETFE/ECTFE (delvis kolfiberförstärkt), FFKM
Modell PC 520 Välj
Bullernivå 45 dBA
Pluggtyp CEE
Wattal 0.18 kW
Vikt (metrisk) 18.6 kg
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 2 m3/h.
Frekvens 50-60 Hz
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP40
Antal pumphuvuden 2
Användningsområden Rotationsförångare/parallellförångare, vakuumkoncentratorer, torkkammare, geltork
Antal etapper 2
Maximalt tryck 1,1 bar
Spänning 230 V