Läs mer
VACUUBRAND™ Chemistry Pumping Unit, PC 610 Välj
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16251782 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
Produktkod. 16251782
Brand: VACUUBRAND™ 20737150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använder kemikaliebeständiga magnetventiler för processkontroll, och en VACUU·SELECT Vakuumkontroll för kokpunktsdetektion. Fördefinierade applikationer sparar tid och möjliggör reproducerbara resultat.
  • Lättanvänd applikationsredigerare för att skapa unika processsekvenser
  • Kraftfull vakuumpump med utmärkt kemikalie- och kondensatkompatibilitet
  • Utmärkt miljövänlighet tack vare effektiv återvinning av lösningsmedel
  • Trycket hålls på den nivå där den första kokpunkten detekteras av styrenheten
  • Inloppsseparator av glas med en robust skyddande beläggning förhindrar partiklar och vätskedroppar från att komma in i pumpen, förhindrar skador och förlänger pumpens livslängd
  • Avgaskondensor möjliggör nästan fullständig återvinning av lösningsmedel när de används med en kylvattenledning eller recirkulerande kylare
  • Använd manuell börvärdeskontroll för enkla processer
  • Uppfyller höga vakuumkrav för de flesta högkokande lösningsmedel
  • Pekskärmen kan användas även när du bär skyddshandskar
  • Välj mellan 14 språk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 1,5 Mbar (utan gasballast), 3 Mbar (med gasballast)
Kontrollera VACUU·SELECT
Fraktvikt (metrisk) 27.7 kg
Inkluderar Färdig att använda pumpenhet (komplett monterad med manual)
Motorhastighet 1500 till 1800 min -1
Certifikat och efterlevnad CE-certifiering; II 3/-G IIC T3 x Intern atm. Endast
Mått (L x B x H) 419 x 243 x 457 mm
Material PTFE (delvis kolförstärkt), ETFE/ECTFE (delvis kolfiberförstärkt), FFKM
Modell PC 610 Välj
Bullernivå 45 dBA
Pluggtyp CEE
Wattal 0.25 kW
Vikt (metrisk) 21.9 kg
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 3,4 m3 /h.
Frekvens 50-60 Hz
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP40
Antal pumphuvuden 4
Användningsområden Rotationsindunstare/parallellförångare, vakuumkoncentratorer, torkkammare
Antal etapper 3
Maximalt tryck 1,1 bar
Spänning 230 V