Beskrivning
- VACUU·SELECT Vacuum Controller med grafiskt användargränssnitt förenklar arbetet i laboratoriet
- Fördefinierade applikationer sparar tid och ger reproducerbara resultat
- Lättanvänd applikationsredigerare för att skapa unika processsekvenser
- Kraftfull vakuumpump med utmärkt kemikalie- och kondensatkompatibilitet
- Kemikaliebeständiga magnetventiler för att upprätthålla processkontroll
- Trycket hålls på den nivå där den första kokpunkten detekteras av styrenheten
- Glasinloppsseparator med en robust skyddande beläggning förhindrar partiklar och vätskedroppar från att komma in i pumpen, förhindrar skador och förlänger pumpens livslängd
- Avgaskondensor möjliggör nästan fullständig återvinning av lösningsmedel när de används med en kylvattenledning eller recirkulerande kylare
- Använd manuell börvärdeskontroll för enkla processer
- Uppfyller höga vakuumkrav för de flesta högkokande lösningsmedel
- Pekskärmen kan användas även när du bär skyddshandskar
- Välj mellan 14 språk
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 1,5 Mbar (utan gasballast), 3 Mbar (med gasballast) |
| Kontrollera | VACUU·SELECT |
| Fraktvikt (metrisk) | 24.6 kg |
| Inkluderar | Färdig att använda pumpenhet (komplett monterad med manual) |
| Motorhastighet | 1500 till 1800 min -1 |
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifiering; II 3/-G IIC T3 x Intern atm. Endast |
| Mått (L x B x H) | 435 x 243 x 457 mm |
| Material | PTFE (delvis kolförstärkt), ETFE/ECTFE (delvis kolfiberförstärkt), FFKM |
| Modell | PC 620 Välj |
| Bullernivå | 45 dBA |
| Visa mer |