Läs mer
Chemizorb™ Powder, Supelco™
Produktkod. 15814190
Change view
Förpackningsmängd:
500 g
25 kg
Förpackningsstorlek:
25kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
15814190 500 g 500g
15857070 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15814190 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1020510500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 SEK
    965.70 SEK / 500g
    Save 284.30 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Absorbent for spilled liquids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Typ Chemical Absorbent
Specifikationer
Densitet 2.3 g/cm3 at 20°C
Förpackningsmängd 500 g