Läs mer
Buerkle™ CheMobil™ PMP Flödesindikator
Beskrivning
- Flödesindikator med pumphjul fungerar i båda riktningarna och i valfritt läge
- Pumphjulet börjar rotera med en flödeshastighet på cirka 150 ml/min (vätskor)
- Ej lämplig för starka syror, alkalier och lösningsmedel
- CheMobil Flödesindikatorer kan ångsteriliseras och har god kemisk resistens
- För slangar med innerdiameter på 6 till 11 mm
- Trycktålig upp till 2bar
- Längd med genomföringar 88mm, höjd 40mm, bredd 15mm
- Färgkodning - blå, röd och svart
- Driftstemperatur CheMobil PMP max. +60 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | CheMobil Flödesindikator |
| Material för fodral | PMP |
| Flytmaterial | Polypropen |
| Tryckvärdering | 2 bar |
| Färg | Rött |
| Flödeshastighetsområde | 150 ml/min. |
| För användning med (applikation) | Används för många ämnen på grund av dess goda kemiska beständighet, inte lämplig för starka syror, alkalier och lösningsmedel |
| Höjd (engelska) | 1.61 in. |
| Höjd (metrisk) | 41 mm |
| Längd (engelska) | 3.50 in. |
| Visa mer |
Finns även tillgängligt för livsmedels- och läkemedelssektorn (med certifierat lim)