Läs mer
Buerkle™ CheMobil™ PMP Flödesindikator
Produktkod. p-8001907
Färg:
Blått
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10492101
Brand: Buerkle™ 87202002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa flödesindikatorer för en mängd olika ämnen. Buerkle™ CheMobil™ PMP Flödesindikatorer ger exakt visuell indikation på flödeshastigheten för vätskor eller gaser som transporteras genom slanganslutningar.
  • Flödesindikator med pumphjul fungerar i båda riktningarna och i valfritt läge
  • Pumphjulet börjar rotera med en flödeshastighet på cirka 150 ml/min (vätskor)
  • Ej lämplig för starka syror, alkalier och lösningsmedel
  • CheMobil Flödesindikatorer kan ångsteriliseras och har god kemisk resistens
  • För slangar med innerdiameter på 6 till 11 mm
  • Trycktålig upp till 2bar
  • Längd med genomföringar 88mm, höjd 40mm, bredd 15mm
  • Färgkodning - blå, röd och svart
  • Driftstemperatur CheMobil PMP max. +60 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ CheMobil Flödesindikator
Flytmaterial Polypropylene
Tryckvärdering 2 bar
Färg Rött
Flödeshastighetsområde 150 ml/min.
För användning med (applikation) Används för många ämnen på grund av dess goda kemiska beständighet, inte lämplig för starka syror, alkalier och lösningsmedel
Höjd (metrisk) 40 mm
Längd (metrisk) 88 mm
Bredd (metrisk) 16 mm
Vikt (metrisk) 0.01 kg
Also available for food and pharma sector (with certified adhesive)