Läs mer
Welch™ CHEMSTAR™ Torrvakuumpumpsystem
Produktkod. 15516385 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Pumptyp:
Vakuumsystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15516385
Brand: Welch™ U2070C02
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Integrerad flerstegs pumpmekanism. Welch™ CHEMSTAR™ Dry Vacuum Pump System är mjukvarudrivet och helt kemikaliebeständigt.
  • Automatiserat system
  • Pumpa frätande gaser och ångor
  • 50-millitorr med högt flöde
  • Oljefri, ingen köldfångning
  • Kemikaliebeständigt system: Kompakt och effektiv, mycket lågt underhåll
  • Eliminera pumpoljebyten och ritualen för kallfångning
  • Elektroniskt styrd ångbelastningsoptimering och självrengörande system
Användningsområden:
  • Torkfördelare (Schlenk-linjer)
  • Små frystorkar
  • Små till medelstora vakuumugnar
  • Handskfack
  • Koncentratorer/förångare
  • Lätt industri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Amperage 3 A
Elektriska krav 1 pH med Schuko sladdset
Mått (L x B x H) 45,9 x 21,6 x 46,7 (18,1 x 8,5 x 18,4 tum)
Modell 2070C-02
Vikt (engelska) 50 lb.
Vikt (metrisk) 22.7 kg
Frekvens 50/60 Hz
Pumptyp Vakuumsystem
Maximalt tryck 0,07 mbar
Spänning 230 V