Läs mer
Ansell™ ChemTek™ 38-520 Series Butyl Polymer Immersion Handskar
Produktkod. 12629711 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12629711 10 1 par
12649711 7 1 par
12639711 11 1 par
12659711 8 1 par
12669711 9 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12629711 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 38520100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 SEK
    719.69 SEK / 1 par
    Save 385.31 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Ger det bästa motståndet mot de mest aggressiva kemikalierna utan att kompromissa med fingerfärdighet eller komfort. ChemTekTM-handskar är förvånansvärt flexibla och ger utmärkt fingerfärdighet.
  • Slät finish i svart
  • Lätt att ta på och bra grepp
  • Maximalt skydd mot farliga kemikalier
  • Förvånansvärt flexibel och ger utmärkt fingerfärdighet
  • Designad för komfort med en naturlig, böjd ergonomisk form och mjuk känsla
  • Frånvaro av latexproteiner betyder att det inte finns någon risk för latexallergier
  • Idealisk för kemisk industri, olje- och bensinraffinering, tryckeri, fordonsindustri, gruvdrift och flygindustrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Butyl
Manschettmaterial Butyl
Användningsområden Industrial
Beläggningsmaterial Butylpolymer
Färg Black
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Ja
Material Butyl Polymer
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 10
Tjocklek (engelska) 20 mil
Färg på handskemanschett Svart
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Fållfärg Svart
Inspekterad för medicinsk användning Ja
Förpackningstyp Individuellt förpackade påsar med insats
Kvantitet 1 par
Motståndskraftig mot Hög kemikalieresistens
Serie 38-520