Beskrivning
- Slät finish i svart
- Lätt att ta på och bra grepp
- Maximalt skydd mot farliga kemikalier
- Förvånansvärt flexibel och ger utmärkt fingerfärdighet
- Designad för komfort med en naturlig, böjd ergonomisk form och mjuk känsla
- Frånvaro av latexproteiner betyder att det inte finns någon risk för latexallergier
- Idealisk för kemisk industri, olje- och bensinraffinering, tryckeri, fordonsindustri, gruvdrift och flygindustrin
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Butyl |
| Manschettmaterial | Butyl |
| Användningsområden | Industrial |
| Beläggningsmaterial | Butylpolymer |
| Färg | Black |
| Användning av laboratorium/renrum | Ja |
| Latexfri | Ja |
| Material | Butyl Polymer |
| Produkttyp | Nedsänkningshandskar |
| Storlek | 8 |
| Visa mer |