Läs mer
Ansell™ ChemTek™ 38-520 Series Butyl Polymer Immersion Handskar
Produktkod. p-8005082 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 12629711
Brand: Ansell™ 38520100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger det bästa motståndet mot de mest aggressiva kemikalierna utan att kompromissa med fingerfärdighet eller komfort. ChemTekTM-handskar är förvånansvärt flexibla och ger utmärkt fingerfärdighet.
  • Slät finish i svart
  • Lätt att ta på och bra grepp
  • Maximalt skydd mot farliga kemikalier
  • Förvånansvärt flexibel och ger utmärkt fingerfärdighet
  • Designad för komfort med en naturlig, böjd ergonomisk form och mjuk känsla
  • Frånvaro av latexproteiner betyder att det inte finns någon risk för latexallergier
  • Idealisk för kemisk industri, olje- och bensinraffinering, tryckeri, fordonsindustri, gruvdrift och flygindustrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Butyl
Manschettmaterial Butyl
Användningsområden Industrial
Beläggningsmaterial Butylpolymer
Färg Black
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Ja
Material Butyl Polymer
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 10
Tjocklek (engelska) 20 mil
Färg på handskemanschett Svart
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Fållfärg Svart
Inspekterad för medicinsk användning Ja
Förpackningstyp Individuellt förpackade påsar med insats
Kvantitet 1 par
Motståndskraftig mot Hög kemikalieresistens
Serie 38-520