Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE fluorpolymerfilm
Produktkod. 12347008
Change view
Click to view available options
Längd (engelska):
25 fot
Unit Size:
7.5m
Product Code. Längd (engelska) Unit Size
12347008 25 fot 7.5m
1 options
Product Code. 12347008 Supplier Saint Gobain Life Sciences Supplier No. D1069279
Beräknad leverans: 22-12-2026
Chemware™ PTFE Flouropolymer Film idealisk för att fodra eller täcka hyllor, lådor, bord, brickor, avloppsbrädor och diskhoar.
  • Temperatur- och korrosionsbeständig
  • Non-stick yta
  • Icke-porös och icke-absorberande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Längd (engelska) 25 fot
Produkttyp Filma
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 305 mm
Längd (metrisk) 7.6 m
Material PTFE
Tjocklek 127μ m