Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA-burk med lock
Produktkod. 12328747
Change view
Kapacitet (metrisk):
120 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12328747 120 mL Varje
12358747 1000 mL Varje
12368747 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12328747 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer D1069025
Beräknad leverans: 15-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Chemware™ PFA-burk med lock är idealisk för förvaring av matsmältningsprover.
  • Chemware™ PFA-burkar lagrar lösningar, pasta och bulkmaterial utan oro för urlakning, korrosion, kontaminering eller avdunstning.
  • De är resistenta mot frätande vätskor, syror, lösningsmedel, känsliga reagenser och färgningslösningar.
  • PFA-burkar har en stor mun för enkel åtkomst och non-stick-yta för enkel rengöring.
  • Det finns ett område för identifieringsmärkning på sidan av burkarna.
  • Dessa burkar är stapelbara och har en räfflad topp för säkert grepp för att underlätta öppning och stängning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Diameter (engelska) 8365008
Material PFA
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 53.2 mm
Höjd (engelska) 2,1 tum
Stängningsmaterial PFA
Diameter (metrisk) 66 mm
Produkttyp Burk