Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA flaska med smal hals
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ultraren - den lägsta metalljonhalten av alla fluorpolymerer
- Okrossbar
- Kemiskt inert
- Non-stick, lätt att rengöra
- Används för lagring i läkemedels- och halvledarbearbetning (mellanstadier)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 16.7 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 126 mm |
| Material | PFA |
| Graderad | Ja |
| Mun | Smal |
| Produkttyp | Förvaringsflaska |