Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Provrör utan lock
Beskrivning
- Chemware™ PFA-provrör är idealiska för spårmetall/ICP-analys och applikationer som kräver utmärkt kemisk resistens.
- PFA har den lägsta metalljonhalten och det bredaste temperaturintervallet av något fluorpolymerharts.
- Provrör är genomskinliga för enkel visning av innehållet och tål temperaturer upp till 260 C (°500 °F).
- Kan steriliseras upprepade gånger.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | PFA |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Nej |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Produkttyp | Provrör |