Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Provrör utan lock
Produktkod. p-200019977
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12359339
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069695
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Metallbeständig PFA Chemware™ Provrör utan lock för spåranalys.
  • Chemware™ PFA-provrör är idealiska för spårmetall/ICP-analys och applikationer som kräver utmärkt kemisk resistens.
  • PFA har den lägsta metalljonhalten och det bredaste temperaturintervallet av något fluorpolymerharts.
  • Provrör är genomskinliga för enkel visning av innehållet och tål temperaturer upp till 260 C (°500 °F).
  • Kan steriliseras upprepade gånger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material PFA
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Förslutningstyp Ingår ej
Produkttyp Provrör