Läs mer
Chenodeoxycholic acid-3-Beta-D-glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chenodeoxycholic Acid-3-beta-D-glucuronide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H48O10/c1-14(4-7-21(32)33)17-5-6-18-22-19(9-11-30(17,18)3)29(2)10-8-16(12-15(29)13-20(22)31)39-28-25(36)23(34)24(35)26(40-28)27(37)38/h14-20,22-26,28,31,34-36H,4-13H2,1-3H3,(H,32,33)(H,37,38)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24+,25-,26+,28?,29+,30-/m1/s1 |
| Procent renhet | >95% |