Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Chenodeoxicholsyra, 98 %
Produktkod. 10521291 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10521291 25 g Glasflaska 25g
10266950 5 g Glasflaska 5g
10368613 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10521291 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 228770250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Chenodeoxicholsyra, 98 %, ACROS Organics , Kvantitet: 5g, förpackning: Glasflaska, vit, smältpunkt: 162°C till 168°C, molekylvikt: 391.572, renhetsprocent:> -97,5 %, analysprocentintervall: 97+%, CAS: 474-25-9, ChEBI: CHEBI:36234, EINECS-nummer: 207-481-8, formelvikt: 392,57
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 474-25-9
Molekylformel C24H40O4
Molekylvikt (g/mol) 392.58
MDL-nummer MFCD00064142
InChI-nyckel RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
Synonym chenodexycholic acid, chenodeoxycholate anion, chenodeoxycholate 1-, 3alpha, 7alpha-dihydroxy-5beta-cholanic acid, 3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oate, 3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oic acid anion, 4r-4-3r,5s,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r-10,13-dimethyl-3,7-bis oxidanyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-17-yl pentanoate, 4r-4-3r,5s,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-17-yl pentanoate
PubChem CID 9548590
ChEBI CHEBI:36234
IUPAC-namn (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7 ,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoat
LEDER [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chenodeoxycholic acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt 162 °C till 168 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Specifik rotation +10° till +13° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)
Formel vikt 392.57
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.