Läs mer
Chenodeoxycholic Acid-d5 (Major), TRC
Produktkod. 17959189
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17959189 25 mg -
17918579 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17959189 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC29190325MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52840-12-7
Molekylformel C24H35D5O4
Molekylvikt (g/mol) 397.6
Synonym (3α,5β,7α)-3,7-Dihydroxycholan-24-oic Acid-d5, (+)-Chenodeoxycholic Acid-d5, 17β-(1-Methyl-3-carboxypropyl)etiocholane-3α,7α-diol-d5, Chenodeoxycholic Acid-d5, CDC-d5, Chendol-d5, Chenodiol-d5, Chenocol-d5, Fluibil-d5;
IUPAC-namn (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-2,2,3,4,4-pentadeuterio-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
LEDER O[C@@H]1C[C@]2([H])C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])C([2H])([2H])C[C@]2(C)[C@]3([H])[C@]1([H])[C@@]4([H])[C@]([C@]([C@H](C)CCC(O)=O)([H])CC4)(C)CC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chenodeoxycholic Acid-d5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,12D2,16D
Formel vikt 397.324
Procent renhet >95%