Läs mer
Chenopodium Oil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chenopodium Oil |
| CAS | 8006-99-3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Oil Of American Wormseed, Oil Of Chenopodium |