missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chenopodium Oil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chenopodium Oil |
| CAS | 8006-99-3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Oil Of American Wormseed, Oil Of Chenopodium |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?