Läs mer
CHES, 0.5M buffer soln, pH 8.5, Thermo Scientific™
Produktkod. 15494089
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494089 250 mL 250ml
15484089 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494089 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61492.AK
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-47-9
Molekylformel C8H17NO3S
Molekylvikt (g/mol) 207.288
MDL-nummer MFCD00003835
InChI-nyckel MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66898
IUPAC-namn 2-(cyclohexylamino)ethanesulfonic acid
LEDER C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CHES buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 8.5
Fysisk form Liquid
Kvantitet 250 mL