Läs mer
Melford CHES
Beskrivning
CHES, även känd som 2-(N-cyklohexylamino)etansulfonsyra, är en kemisk förening som spelar en betydande roll inom biovetenskaplig forskning, särskilt inom molekylärbiologi och proteinforskning.
CHES används också ofta i proteinrening, enzymanalyser, nukleinsyraforskning och elektroforestekniker där ett specifikt pH-intervall måste upprätthållas. Dess buffrande kapacitet och stabilitet under alkaliska förhållanden gör den värdefull i dessa applikationer.
En av de betydande fördelarna med CHES är dess låga jonstyrka, vilket minimerar interferens med biologiska processer och enzymatiska aktiviteter. Det möjliggör exakta och tillförlitliga resultat utan att kompromissa med integriteten hos de biologiska proverna eller effektiviteten hos de enzymatiska reaktionerna.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CHES |
| CAS | 103-47-9 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | C8H17NO3S |