Läs mer
Melford CHES
Produktkod. 30018152
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018152 500 g
30018151 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018152 Leverantör Melford Leverantörsnummer C40020500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CHES, även känd som 2-(N-cyklohexylamino)etansulfonsyra, är en kemisk förening som spelar en betydande roll inom biovetenskaplig forskning, särskilt inom molekylärbiologi och proteinforskning.
CHES används främst som ett buffertmedel för att upprätthålla ett stabilt pH i olika experimentella förfaranden. Den är särskilt effektiv i pH-intervallet 8,6 till 10,0, vilket gör den lämplig för tillämpningar som kräver högre alkaliska pH-förhållanden.
CHES används också ofta i proteinrening, enzymanalyser, nukleinsyraforskning och elektroforestekniker där ett specifikt pH-intervall måste upprätthållas. Dess buffrande kapacitet och stabilitet under alkaliska förhållanden gör den värdefull i dessa applikationer.
En av de betydande fördelarna med CHES är dess låga jonstyrka, vilket minimerar interferens med biologiska processer och enzymatiska aktiviteter. Det möjliggör exakta och tillförlitliga resultat utan att kompromissa med integriteten hos de biologiska proverna eller effektiviteten hos de enzymatiska reaktionerna.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CHES
CAS 103-47-9
Kvantitet 500 g
Molekylformel C8H17NO3S