Läs mer
Thermo Scientific Chemicals CHES, 98+%, för biokemi
Produktkod. p-83997 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10005923
Brand: Thermo Scientific Chemicals 208180250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 103-47-9 | C8H17NO3S | 207.288 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-47-9
Molekylformel C8H17NO3S
Molekylvikt (g/mol) 207.288
MDL-nummer MFCD00003835
InChI-nyckel MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid
PubChem CID 66898
IUPAC-namn 2-(cyklohexylamino)etansulfonsyra
LEDER C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Specifikationer
Abs. 0.05 max. at 260nm
Kemiskt namn eller material CHES
Absorbansförhållanden (0.1M aq. soln.)
Namnnotering 98+%
Smältpunkt 300.0°C
Färg Vitt
pH 5 to 6 (1% aq. soln.)
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98+%
Infrarött spektrum Authentic
Linjär formel C6H11NHCH2CH2SO3H
Förpackning Plastflaska
Merck Index 15, 2055
Löslighetsinformation Solubility in water: 103.6g/L (20°C).
Formel vikt 207.29
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CHES
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.