Läs mer
Thermo Scientific Chemicals CHES, 99 %
Produktkod. 11479186
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479186 25 g 25g
11489186 100 g 100g
11499186 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479186 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A18047.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    668.10 SEK
    541.65 SEK / 25g
    Save 126.45 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 103-47-9 | C8H17NO3S | 207,288 g/mol
CHES är zwitterjonisk buffert användbar i pH-intervall 8,6 till 10,0. CHES används i stor utsträckning som en buffert som används för undersökningar av pH-beroende processer inom enzymologi. Det har visat sig ha en ovanligt hög affinitet för jodacetatbindningsstället för leveralkoholdehydrogenas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
CHES är zwitterjonisk buffert användbar i pH-intervall 8,6 till 10,0. CHES används i stor utsträckning som en buffert som används för undersökningar av pH-beroende processer inom enzymologi. Det har visat sig ha en ovanligt hög affinitet för jodacetatbindningsstället för leveralkoholdehydrogenas.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-47-9
Molekylformel C8H17NO3S
Molekylvikt (g/mol) 207.288
MDL-nummer MFCD00003835
InChI-nyckel MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid
PubChem CID 66898
IUPAC-namn 2-(cyklohexylamino)etansulfonsyra
LEDER C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CHES
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 0.99
Beilstein 2967601
Merck Index 14,2055
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 207.29
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.