Läs mer
Thermo Scientific Chemicals CHES, 99 %
Beskrivning
CHES är zwitterjonisk buffert användbar i pH-intervall 8,6 till 10,0. CHES används i stor utsträckning som en buffert som används för undersökningar av pH-beroende processer inom enzymologi. Det har visat sig ha en ovanligt hög affinitet för jodacetatbindningsstället för leveralkoholdehydrogenas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CHES är zwitterjonisk buffert användbar i pH-intervall 8,6 till 10,0. CHES används i stor utsträckning som en buffert som används för undersökningar av pH-beroende processer inom enzymologi. Det har visat sig ha en ovanligt hög affinitet för jodacetatbindningsstället för leveralkoholdehydrogenas.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CHES |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 0.99 |
| Beilstein | 2967601 |
| Merck Index | 14,2055 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 207.29 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.