Läs mer
Eppendorf™ Frysställ för Innova™ C585 , C760, CryoCube™ FC660-serien
Produktkod. 11319904
Håller:
3 tum Lådor (9)
4 tum Lådor (6)
Bredd (metrisk):
140 mm
141 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11319904
Brand: Eppendorf™ K06411700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara dina frysförvaringslådor i organiserade fryshyllor. Dessa metallställ optimerar ditt frysutrymme och gör det enkelt att hitta de föremål du vill ha.
MA/PN: K0641-1700
  • Ställ för 76 mm (3 tum) rutor
  • Max. kartongstorlek: 133 x 133 mm
  • Sidoställ
  • Ext. mått på rack (DxBxH): 136 x 140 x 751 mm (5,4 x 5,5 x 29,6 tum)
  • Max. kartongnummer per ställ: 9 (1 x 9)
  • Material: Aluminium
  • För ULT frys: Innova C585™ (Max. 288 lådor), Innova™ C760 (max. 396 lådor), CryoCube™ FC660/ FC660h (Max. 360 lådor)
MA/PN: K0641-1750
  • Ställ för 102 mm (4 tum) rutor
  • Max. kartongstorlek: 133 x 133
  • Sidoställ
  • Ext. mått på rack (DxBxH): 136 x 141 x 751 (5,4 x 5,6 x 29,6 tum)
Max. kartongnummer per ställ: 6 (1 x 6)
  • Material: Aluminium
  • För ULT frys: Innova C585™ (Max. 192 lådor), Innova™ C760 (max. 264 lådor), CryoCube™ FC660/ FC660h (max. 240 lådor)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Produkttyp Sidoställ för frysbox
    Färg Silver
    Håller 3 tum Lådor (9)
    Material Rostfritt stål
    För användning med (utrustning) Frysställ för Innova™ C585 , C760, CryoCube™ FC660-serien
    Mått (L x B x H) 136 x 140 x 751 mm (5,4 x 5,5 x 29,6 tum)
    Bredd (metrisk) 140 mm
    Höjd (metrisk) 751 mm
    Djup (metriskt) 136 mm