Läs mer
Eppendorf™ Frysställ för Innova™ C585 , C760, CryoCube™ FC660-serien
Håller:
3 tum Lådor (9)
4 tum Lådor (6)
Bredd (metrisk):
140 mm
141 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
MA/PN: K0641-1700Material: Aluminium För ULT frys: Innova C585™ (Max. 192 lådor), Innova™ C760 (max. 264 lådor), CryoCube™ FC660/ FC660h (max. 240 lådor)
- Ställ för 76 mm (3 tum) rutor
- Max. kartongstorlek: 133 x 133 mm
- Sidoställ
- Ext. mått på rack (DxBxH): 136 x 140 x 751 mm (5,4 x 5,5 x 29,6 tum)
- Max. kartongnummer per ställ: 9 (1 x 9)
- Material: Aluminium
- För ULT frys: Innova C585™ (Max. 288 lådor), Innova™ C760 (max. 396 lådor), CryoCube™ FC660/ FC660h (Max. 360 lådor)
- Ställ för 102 mm (4 tum) rutor
- Max. kartongstorlek: 133 x 133
- Sidoställ
- Ext. mått på rack (DxBxH): 136 x 141 x 751 (5,4 x 5,6 x 29,6 tum)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sidoställ för frysbox |
| Färg | Silver |
| Håller | 3 tum Lådor (9) |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Frysställ för Innova™ C585 , C760, CryoCube™ FC660-serien |
| Mått (L x B x H) | 136 x 140 x 751 mm (5,4 x 5,5 x 29,6 tum) |
| Bredd (metrisk) | 140 mm |
| Höjd (metrisk) | 751 mm |
| Djup (metriskt) | 136 mm |