Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Frysställ med TDE-serien med ultralåg temperatur-kystfrysar såväl som äldre Forma™ , HERAfreeze™ , Revco™ och TS-serien Ultra-Low Temperature Kustfrysar.
- Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Silver |
| Håller | Lådor (2 tum) |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 12 lådor/ställ |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 13, 17, 20 kubikfot. Frysar |
| Fryskompatibilitet (kapacitet) | 13, 17, 20 cu. ft. |
| Visa mer |