Läs mer
Thermo Scientific™ Frysställ
Produktkod. 11796479 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
Allmänna frysartiklar
Lådor (2 tum)
Lådor (3 tum)
Tallrikar
För användning med (utrustning):
12,7 kubikfot. Frysar
12,7, 17, 20 kubikfot. Frysar
12,7, 20 kubikfot. Frysar
13, 17, 20 kubikfot. Frysar
20 kubikfot. Frysar
3 cu. ft. frysar
3 cu. ft. frysskåp
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11796479 Allmänna frysartiklar 12,7, 20 kubikfot. Frysar Varje
13504940 Allmänna frysartiklar 20 kubikfot. Frysar Varje
13584930 Allmänna frysartiklar 12,7 kubikfot. Frysar Varje
12623115 Lådor (2 tum) 3 cu. ft. frysskåp Varje
12693665 Lådor (3 tum) 3 cu. ft. frysar Varje
11209769 Lådor (2 tum) 13, 17, 20 kubikfot. Frysar Varje
12633115 Lådor (3 tum) 13, 17, 20 kubikfot. Frysar Varje
11800553 Tallrikar 12,7, 17, 20 kubikfot. Frysar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11796479 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 114048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3950.00 SEK
    3892.55 SEK / Paket med 1
    Save 57.45 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-04-2027
Använda Thermo Scientific™ Frysställ med Forma™ , HERAfreeze™ , Revco™ och TS-serien Ultra-Low Temperature Kustfrysar.
Använda Thermo Scientific™ Frysställ med TDE-serien med ultralåg temperatur-kystfrysar såväl som äldre Forma™ , HERAfreeze™ , Revco™ och TS-serien Ultra-Low Temperature Kustfrysar.
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Silver
Håller Allmänna frysartiklar
Material Rostfritt stål
Positioner Ej tillämpligt
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 12,7, 20 kubikfot. Frysar
Fryskompatibilitet (kapacitet) 12,7 och 20 cu. ft.
Bredd (engelska) 11,8 tum
Höjd (engelska) 12,3 tum
Djup (engelska) 41 cm
Djup (metriskt) 42 cm
Produkttyp Trådkorg (rullar)
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 31.2 cm
Bredd (metrisk) 30 cm