Läs mer
Thermo Scientific™ Frysställ
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
Allmänna frysartiklar
Lådor (2 tum)
Lådor (3 tum)
Tallrikar
För användning med (utrustning):
12,7 cu. ft. frysar
12,7 och 20 cu. ft. frysar
12,7, 17,0 och 20,0 cu. ft. frysar
13, 17 och 20 cu. ft. frysar
20,0 cu. ft. frysar
3 cu. ft. frysar
3 cu. ft. frysskåp
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Frysställ med TDE-serien med ultralåg temperatur-kystfrysar såväl som äldre Forma™ , HERAfreeze™ , Revco™ och TS-serien Ultra-Low Temperature Kustfrysar.
- Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Side Access Rack Tower |
| Färg | Silver |
| Håller | Lådor (3 tum) |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 5 lådor/ställ |
| För användning med (utrustning) | 3 cu. ft. frysar |
| Fryskompatibilitet (kapacitet) | 3 cu. ft. |
| Bredd (metrisk) | 14 cm |
| Bredd (engelska) | 5,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 40.6 cm |
| Visa mer |