Läs mer
Thermo Scientific™ Frysställ
Produktkod. 13584930 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
Allmänna frysartiklar
Lådor (2 tum)
Lådor (3 tum)
Tallrikar
För användning med (utrustning):
12,7 kubikfot. Frysar
12,7, 17, 20 kubikfot. Frysar
12,7, 20 kubikfot. Frysar
13, 17, 20 kubikfot. Frysar
20 kubikfot. Frysar
3 cu. ft. frysar
3 cu. ft. frysskåp
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
13584930 Allmänna frysartiklar 12,7 kubikfot. Frysar Varje
11796479 Allmänna frysartiklar 12,7, 20 kubikfot. Frysar Varje
13504940 Allmänna frysartiklar 20 kubikfot. Frysar Varje
12623115 Lådor (2 tum) 3 cu. ft. frysskåp Varje
12693665 Lådor (3 tum) 3 cu. ft. frysar Varje
11209769 Lådor (2 tum) 13, 17, 20 kubikfot. Frysar Varje
12633115 Lådor (3 tum) 13, 17, 20 kubikfot. Frysar Varje
11800553 Tallrikar 12,7, 17, 20 kubikfot. Frysar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 13584930 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 189001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7346.73 SEK
    6741.04 SEK / Paket med 1
    Save 605.69 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-02-2027
Använda Thermo Scientific™ Frysställ med Forma™ , HERAfreeze™ , Revco™ och TS-serien Ultra-Low Temperature Kustfrysar.
Använda Thermo Scientific™ Frysställ med TDE-serien med ultralåg temperatur-kystfrysar såväl som äldre Forma™ , HERAfreeze™ , Revco™ och TS-serien Ultra-Low Temperature Kustfrysar.
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Silver
Håller Allmänna frysartiklar
Material Rostfritt stål
Positioner 12
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 12,7 kubikfot. Frysar
Produkttyp Trådkorg (skena set)
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 30.2 cm
Bredd (metrisk) 14 cm