Läs mer
Fisherbrand™ Frysställ ULT
Produktkod. 15779529 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
12 lådor (2 tum)
2 tum Lådor (10)
2 tum Lådor (11)
2 tum Lådor (13)
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15779529 2 tum Lådor (10) Varje
15709539 2 tum Lådor (13) Varje
15789529 2 tum Lådor (11) Varje
15799529 12 lådor (2 tum) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15779529
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00 SEK
    445.45 SEK / Paket med 1
    Save 20.55 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand lagerkontrollställ är idealiska för all kylförvaring. De passar alla standardtyper av ULT frysar.
  • Rymmer vanliga kryoboxar
  • Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål
  • Låsstång ingår
Specifikationer
Håller 2 tum Lådor (10)
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Standard 2 tum. Kryoboxar
För användning med (utrustning) Bröst ULT Frys
Mått (L x B x H) 559 x 143 x 140 mm
Produkttyp Vertikalt ställ