Läs mer
Fisherbrand™ Frysställ ULT
Produktkod. 15799529 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
12 lådor (2 tum)
2 tum Lådor (10)
2 tum Lådor (11)
2 tum Lådor (13)
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15799529 12 lådor (2 tum) Varje
15709539 2 tum Lådor (13) Varje
15779529 2 tum Lådor (10) Varje
15789529 2 tum Lådor (11) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15799529
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    569.04 SEK
    403.12 SEK / Paket med 1
    Save 165.92 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand lagerkontrollställ är idealiska för all kylförvaring. De passar alla standardtyper av ULT frysar.
  • Rymmer vanliga kryoboxar
  • Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål
  • Låsstång ingår
Spécification
Håller 12 lådor (2 tum)
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Standard 2 tum. Kryoboxar
För användning med (utrustning) Bröst ULT Frys
Mått (L x B x H) 670 x 143 x 140 mm
Produkttyp Vertikalt ställ
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.