Läs mer
Fisherbrand™ Frysställ ULT
Produktkod. p-7138512 Handla allt Fisherbrand Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Håller:
12 lådor (2 tum)
2 tum Lådor (10)
2 tum Lådor (11)
2 tum Lådor (13)
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 15709539
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fisherbrand lagerkontrollställ är idealiska för all kylförvaring. De passar alla standardtyper av ULT frysar.
  • Rymmer vanliga kryoboxar
  • Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål
  • Låsstång ingår
Specifications
Produkttyp Vertikalt ställ
Håller 2 tum Lådor (13)
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Standard 2 tum. Kryoboxar
För användning med (utrustning) Bröst ULT Frys
Mått (L x B x H) 717 x 143 x 140 mm