Läs mer
Emma Safety Footwear Chicago Safety Shoes
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
missing translation for 'unitSize'
1 par
Beschreibung
- S1P-Safety shoe with sole plate for dry work
- Knitted Textile construction
- Polyurethane coated
- Hydro-Tec™ Antibacterial
- Metal-free
- Chrome-free lining
- ESD Certified
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | EN ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Laces |
| Färg | Gray, Black |
| Design | Chicago |
| Liner material | Hydro-Tec™ Antibacterial |
| Material | Textile |
| Storlek | 44 |
| Tåmaterial | Composite |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur