Läs mer
Chicago Sky Blue 6B (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chicago Sky Blue 6B (Technical Grade) |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C34H28N6O16S4.4Na/c1-55-23-11-15(3-7-19(23)37-39-21-9-5-17-25(57(43,44)45)13-27(59(49,50)51)31(35)29(17)33(21)41)16-4-8-20(24(12-16)56-2)38-40-22-10-6-18-26(58(46,47)48)14-28(60(52,53)54)32(36)30(18)34(22)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4 |
| Formel vikt | 991.9722 |