Läs mer
MP Biomedicals™ Kyckling embryo extrakt
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
20 mL
Förpackningsstorlek:
20ml
Beskrivning
Kycklingembryoextrakt erhålls från tio dagar gamla embryon. Produkten är endast avsedd för in vitro-forskning.
- Kycklingembryoextrakt framställs av 9 till 12 dagar gamla ägg som samlats in från registrerade flockar och som har visat sig vara fria från kliniska tecken på anmälningspliktiga sjukdomar
- Används i stor utsträckning som cellkulturtillskott för nervceller från fågel, muskelceller, dorsalrotganglieneuroner, etc.
- Kompletterat med 100 IE/ml penicillin, 100μ g/ml streptomycin och 2,5μ g/ml amfotericin och sterilfiltrerades till 0,2μ m
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| Beskrivning | Kycklingembryoextrakt |
| Form | Fryst |
| Produkttyp | Tillväxtfaktor |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | 0,2μ m Sterilfiltrerad |
| Formulering | Levereras i Dulbeccos PBS |
| För användning med (applikation) | Tillväxtfaktortillskott i vävnadsodling |
| Kvantitet | 20 mL |
| Regulatorisk status | Endast för in vitro-forskning |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.