Läs mer
Chicken anti-Goat IgG, HRP, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Brand:  Abnova PAB29101.1mL
Produktkod. 16197050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4850.00 SEK
    2989.47 SEK / 1ml
    Spara 1860.53 SEK
    38% Off
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Chicken anti-Goat IgG
Polyclonal
Chicken polyclonal antibody raised against Goat IgG. The antibody is conjugated with HRP.
In 50mM HEPES, pH 7.0, 0.1M NaCl, (0.2% BSA, 0.01% thimerosal).
Purified goat IgG (whole protein) emulsified in Freund's adjuvant.
1 mL
Goat
Liquid
ELISA, Western Blot
HRP
ELISA Western Blot(1:5000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Chicken
Antigen affinity purification
Secondary
Store at 4°C and avoid from light. For long term storage dilute the antibody with sterile glycerol and store it at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgY
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only