Läs mer
Chicken anti-Goat IgG, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Brand:  Abnova PAB29102.1mL
Produktkod. 16107060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2535.00 SEK
    2212.07 SEK / 1ml
    Spara 322.93 SEK
    12% Off
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Chicken anti-Goat IgG
Polyclonal
Chicken polyclonal antibody raised against Goat IgG.
In PBS, pH 7.2 (0.02% sodium azide)
Purified goat IgG (whole protein) emulsified in Freund's adjuvant.
1 mL
Goat
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
ELISA Immunohistochemistry(1:250) Western Blot(1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Chicken
Antigen affinity purification
Secondary
Store at 4°C and avoid from light. For long term storage dilute the antibody with sterile glycerol and store it at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgY
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only