Läs mer
Chicken anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-75107
Produktkod. 18218343
  • 2130.00 SEK / 0.50mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG (H+L)
Polyclonal
Biotin
Chicken
Affinity purified
RUO
Secondary
Mouse
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
1.0mg/mL
Western Blot 1:2000 - 1:20000, ELISA 1:2000 - 1:20000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin
Purified Mouse IgG (H&L)
0.5 mg
Adaptive Immunity, Immunology
Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on mouse IgG and light chains on all mouse immunoglobulins. This antibody has been pre-adsorbed against human and rabbit IgG/serum proteins.
Store at 4C. Do not freeze.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only