Läs mer
Chicken anti-Rabbit IgG, FITC, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Brand:  Abnova PAB29109.1mL
Produktkod. 16177060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3035.00 SEK
    2212.07 SEK / 1ml
    Spara 822.93 SEK
    27% Off
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Chicken anti-Rabbit IgG
Polyclonal
Chicken polyclonal antibody raised against Rabbit IgG. The antibody is conjugated with FITC.
In PBS, pH 7.2 (0.2% BSA, 0.02% sodium azide)
Purified rabbit IgG (whole protein).
1 mL
Rabbit
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
FITC
Immunocytochemistry Immunohistochemistry(1:250) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Chicken
Antigen affinity purification
Secondary
Store at 4°C and avoid from light. For long term storage dilute the antibody with sterile glycerol and store it at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgY
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only