Läs mer
Chicken anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Produktkod. 18536172 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
Produktkod. Kvantitet
18536172 0.5 mg
1 options
Produktkod. 18536172 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP1752580.5mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 SEK
    983.85 SEK / 0.5mg
    Save 61.15 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG (H+L)
Användningsområden Immunoassay
Klassificering Polyclonal
Koncentration 4.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Värd art Chicken
Immunogen Purified Rabbit IgG (H&L)
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.5 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on rabbit IgG and light chains on all rabbit immunoglobulins
Målarter Rabbit
Innehåll och lagring Store at 4°C. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Isotyp IgG
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only