Läs mer
Chicken anti-Rabbit IgG, HRP, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Brand:  Abnova PAB29110.1mL
Produktkod. 16187060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4850.00 SEK
    2989.47 SEK / 1ml
    Spara 1860.53 SEK
    38% Off
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Chicken anti-Rabbit IgG
Polyclonal
Chicken polyclonal antibody raised against Rabbit IgG. The antibody is conjugated with HRP.
In 50mM HEPES, pH 7.0, 0.1M NaCl, (0.2% BSA, 0.01% thimerosal).
Purified rabbit IgG (whole protein).
1 mL
Rabbit
Liquid
ELISA, Western Blot
HRP
ELISA Western Blot(1:5000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Chicken
Antigen affinity purification
Secondary
Store at 4°C and avoid from light. Do not freeze unless for long term storage, store at -20°C with 50% glycerol. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgY
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only