Läs mer
Chicken anti-Rabbit IgG, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Brand:  Abnova PAB29111.1mL
Produktkod. 16197060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2535.00 SEK
    2212.07 SEK / 1ml
    Save 322.93 SEK
    12% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Chicken anti-Rabbit IgG
Polyclonal
Chicken polyclonal antibody raised against Rabbit IgG.
In PBS, pH 7.2 (0.02% sodium azide)
Purified rabbit IgG (whole protein).
1 mL
Rabbit
Liquid
ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
ELISA Immunocytochemistry Immunohistochemistry(1:250) Western Blot(1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Chicken
Antigen affinity purification
Secondary
Store at 4°C and avoid from light. For long term storage dilute the antibody with sterile glycerol and store it at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgY
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only