Learn More
Invitrogen™ Chicken anti-Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Biotin
Artikelnummer. 15450724
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
500 μg
Packungsgröße:
0.5mg
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
15450724 500 μg 0.5mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15450724 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A18737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 SEK
    1308.30 SEK / 0.5mg
    Save 161.70 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chicken Polyclonal Secondary Antibody
Chicken anti-Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody for ELISA, Flow, ICC/IF, Western Blot
Anti-Rat secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rat immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Användningsområden ELISA, Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1.5 mg/mL
Konjugera Biotin
Formulering PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.2
Värd art Chicken
Immunogen Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains.
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgY
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.