Läs mer
Chicken anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-75364
2095.25 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18286183
  • 2420.00 SEK / 0.50mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG (H+L)
Polyclonal
Alkaline Phosphatase (AP)
Chicken
Affinity purified
RUO
Secondary
Rat
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
1.5mg/mL
Western Blot 1:200-1:5000, ELISA 1:200-1:5000, Immunohistochemistry 1:500-1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin
Purified Rat IgG (H&L)
0.5 mg
Adaptive Immunity, Immunology
Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on rat IgG and light chains on all rat immunoglobulins. This antibody has been pre-adsorbed against human and rabbit IgG and serum proteins.
Store at 4C. After dilution, add an equal volume of glycerol to prevent loss of enzymatic activity and store at -20C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only