Läs mer
Chicken anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-75366
1717.00 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18215575
  • 2080.00 SEK / 0.50mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG (H+L)
Polyclonal
FITC
Chicken
Affinity purified
RUO
Secondary
Rat
IgG
Flow Cytometry, Immunomicroscopy
1.0mg/mL
Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunomicroscopy 1:20-1:2000
Purified Rat IgG (H&L)
0.5 mg
Adaptive Immunity, Immunology
Based on Immunoelectrophoresis, this antibody reacts with heavy (gamma) chains on rat IgG and light chains on all rat immunoglobulins. Cross Adsorbed: This antibody was pre-adsorbed to reduce cross-reactivity with proteins of non-related species. Minimal cross-reactivity with human, rabbit IgG serum proteins.
Store at 4C. Do not freeze.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only